Learn More
BRAF [V599E] Recombinant Human Protein
BRAF [V599E] Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3849
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11583577
  • 634.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BRAF acts upstream of MEK in the MAP kinase pathway and is involved in cell division, differentiation, and secretion. The BRAF mutant V599E is oncogenic and found in a variety of cancers.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004324.1, V599E
Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
67.1kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
BRAF V599E
BRAF V599E was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 100μM ATP, 200μg/mL MAP2K1, inactive (P3093) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
Amino acids 416-766
260nmoles of phosphate transferred to MAP2K1, inactive (P3093) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 0.25μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
65% by SDS-PAGE
0.27mg/mL
10488, 673
BRAF [V599E] Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
BRAF [V599E] Recombinant Human Protein
RAF
BRAF [V599E] Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase