Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ glattwandige Einsatzstreifen
Artikelnummer. 15243373 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Stützmembran:
PC
PET
Packungsgröße:
12 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Stützmembran unitSize
15243373 0,4 μm PET 12 Stück
15650607 0,4 μm PC 12 Stück
15650637 8 μm PC 12 Stück
15639536 1 μm PC 12 Stück
15690637 8 μm PET 12 Stück
15640627 3 μm PC 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15243373 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 782810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich wahlweise mit Polycarbonat (PC) oder Polyethylenterephthalat (PET ) Membranen.
  • Steril
  • BIO-CERT™ QUALITÄT DER ZELLKULTUR: Frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und nicht-zytotoxischen Stoffen
  • glattwandig
  • cellGrade™ plus Oberflächenbehandlung
  • Verfügbar für PC oder PET Membranmaterialien für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
  • Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen
  • Verpackt in 12 Streifen mit je vier Vertiefungen pro Packung
Anwendungsbereiche:
Sekretionsstudien, Co-Kultur, Migrationsstudien, Chemotaxis-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 400 μL
Farbe Klar
Kulturfläche 0,6 cm²
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung cellGrade plus
Typ Zellkultur-Einsatzstreifen
Wellanzahl 4
Porengröße 0,4 μm
Menge 12/Packung
Stützmembran PET
Höhe (metrisch) 13.4 mm