Learn More
BRAND™ 384-Well-PCR-Platten
Diese Platten aus Polypropylen sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMSO, und sind mit den meisten automatischen Probenehmern und automatisierten Liquid-Handling-Systemen kompatibel.
Marke:  BRAND™ 781347
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.95000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10446593
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die nicht sterile, 0.3 ml BRAND™ 384-Well Deepwell-Platte hat einen quadratischen Boden und wird aus hochwertigem, reinem Polypropylen hergestellt
  • Hervorragend geeignet für Hochdurchsatz-Screening (HTS), Assays, die eine Mutterplatte erfordern, Zell- und Gewebekulturen, Probenlagerung und vieles mehr
  • Die Platte ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMSO, und ist mit den meisten automatischen Probenehmern und automatisierten Liquid-Handling-Systemen kompatibel
  • Die Platte hält Temperaturen bis -121 ºC stand und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen in Kühlräumen und für die Kryolagerung
  • Die PP-Platte ist bei 250 ºF (121 ºC) für 20 Minuten autoklavierbar
  • Die Wells sind in einem alphanumerischen Standardmuster beschriftet, um die Probenidentifizierung zu vereinfachen, und haben zur besseren Ausrichtung Kerben in den Ecken 
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Autoklavierbar
Voll
384
50/Packung
16 x 24
Mit Rand
Polypropylen
qPCR