Learn More
BRAND™ Adapter für Reaktionsgefäß-Ständer 7806.05 0,5 ml
Kann mit Einsätzen für 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgestattet werden. Einfache, dauerhafte Montage.
Marke: BRAND™ 780608
13.49 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geeignet für 0.5 ml-Röhrchen
- Polypropylen
- Weiß
Spezifikation
Gestelladapter für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Weiß | |
Polypropylen | |
20/Pckg. |