Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und ohne Stehrand
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
197.00 € - 225.00 €
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 10 Beutel mit je 5
Ausführung des Rahmens Ohne Rahmen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15653997
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
781366
Durchsichtig
197.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15663997
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
781367
Weiß
225.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
  • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
  • Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT und 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
  • Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Autoklavierbar
Ohne Rahmen
96
qPCR
Niedrige Höhe
8 x 12
10 Beutel mit je 5
0,15 mL
Ja
50