Learn More
BRAND™ Dispensette™III, Teile und Zubehör für dezentrales Dispensiersystem Dispensette™ Organic
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Teile und Zubehör ermöglichen die Montage der Dispensette™ an einer Wand, an einem Ringständer oder an Labormöbeln.
- Zur genauen Mengendosierung direkt aus Fässern und Nachfüllpackungen.
- Ein Filter im Fassadapter minimiert das Risiko der Kontamination hochreiner Reagenzien.
- Ein Schnellverschluss mit integrierten Ventilen ermöglicht einen schnellen Wechsel des Schüttgutbehälters.
- Das ferngesteuerte Dosiersystem ermöglicht die Lagerung des Fasses in einer Entfernung von bis zu 10 m (30 ft.) von der Dispensette™.
- Maximale Förderhöhe ca. 1,2 m
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stützstangenverbinder |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DispensetteIII, Dispensette Bio |
| Menge | Je 1 |