Learn More
BRAND™ Flexible Dispenserröhrchen für Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
Ermöglicht den flexiblen Einsatz der Dispensette Dispenser für verschiedenste Anwendungsbereiche.
33.45 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Serielles Dispensieren wie Szintillationscocktails, die flexible Dosierkanüle ist mit allen wichtigen Sicherheitsinnovationen ausgestattet |
Form | Feine Spitze |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Produkttyp | Enthält | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Produkttyp | Enthält | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10665581
|
BRAND™
707915 |
0.5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser | Ablassschlauch | Integriertes Ventil | 90 mm |
33.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Zum seriellen Dispensieren wie Szintillationscocktails, die flexible Dosierkanüle ist mit allen wichtigen Sicherheitsinnovationen ausgestattet
- PTFE-Material
- Dünne Spitze
Bestellinformation
Nicht geeignet für den Einsatz mit der Dispensette HF oder Dosierhilfen anderer Hersteller.
Spezifikation
PTFE | |
Serielles Dispensieren wie Szintillationscocktails, die flexible Dosierkanüle ist mit allen wichtigen Sicherheitsinnovationen ausgestattet | |
Feine Spitze |