Learn More
VACUUBRAND™ Service-Kits für Chemiepumpen und -systeme der Serie NT
Artikelnummer. 16254312 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
MD 4C NT VARIO , PC3003/4 VARIO
ME 8C NT
MICH 4C NT
MZ 2C NT/VARIO, PC201 NT , PC3002 VARIO
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
16254312 MICH 4C NT 1 Stück
10404813 ME 8C NT 1 Stück
15960877 MZ 2C NT/VARIO, PC201 NT , PC3002 VARIO 1 Stück
10355303 MD 4C NT VARIO , PC3003/4 VARIO 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16254312 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20696864
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Service-Kits für Chemie-Designpumpen der VACUUBRAND NT Serie.
  • Die Sets enthalten geeignete Membranen, Ventile und Dichtungsringe (ggf.)
  • Schraubenschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit MICH 4C NT
Typ Wartungskit