Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Einstellbare Einkanalpipette, Starterset
Die einfach mit einer Hand bedienbaren Geräte mit Easy Calibration™ Technologie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Präzision, maximale Vielseitigkeit und zuverlässige Leistung aus
674.00 € - 765.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zur Verwendung mit | Laboratory |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Transferpette |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anspruchsvolle Laboranwendungen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10179002
|
BRAND™
704791 |
2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl | D-20, D-200, D-1000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen | Mittelgroßes Set |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10715883
|
BRAND™
704792 |
100 bis 1000, 500 bis 5000, 1000 bis 10000 μl | D1000, D5000, D10000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen | Makro-Set |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10161623
|
BRAND™
704790 |
0.1 bis 1, 0.5 bis 10, 10 bis 100 μl | D-1, D-10, D-100 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen | Mikro-Set |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10563815
|
BRAND™
704793 |
0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl | D-10, D-100, D-1000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen | Standard-Set |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Lieferbar als Standard-Set, Mikro-Set, Medium-Set und Makro-Set
Spezifikation
Ja | |
1 | |
Anspruchsvolle Laboranwendungen |
Laboratory | |
Transferpette |