Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·LAN™Mini-Netzwerk mit drei Stück VCL01 fertigmontiert
Zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
Marke:  VACUUBRAND™ 22614455
958.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 11920872
  • 1200.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht die Verteilung des Vakuums von einer Einzelmembran-Vakuumpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) auf drei Vakuumanschlüsse mit unabhängiger Durchflussregelung
  • Integrierte Rückschlagventile isolieren Anwendungen voneinander, um sie vor Netzschwankungen und daraus resultierender Kreuzkontamination zu schützen
  • Der Flussweg besteht aus Fluorpolymeren und anderen korrosionsbeständigen Materialien, wodurch er für die meisten Standardanwendungen im Labor geeignet ist
  • Im Lieferumfang enthalten sind montierte Haltestangen für die einfache Montage an Laborstützen oder -ständern; alternativ Wandmontage
  • Kann das quellenabhängige Vakuum bis auf 2 mbar (1.5 Torr) an die Vakuumanschlüsse des Labortisches abgeben
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
Membran-Vakuumpumpen in Tischgerätgröße
80 °C (Gas), 40 °C (Umgebungstemperatur)
25,8 in.
3,9 in.
Unsteril
Vermeidung von Kreuzkontaminationen
Montierte Stützstangen
176 °F (Gas), 104 °F (Umgebungstemperatur)
655 mm
98 mm
Mini-Netzwerk