Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschall-Säuberungsbadzubehör, Solid Insert Traysranson
Beschreibung
- Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
- Also ideal for sample preparation
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Solid Insert Tray |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Kapazität (metrisch) | 20.8 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5.5 gal. |
| Tiefe (metrisch) | 15.24 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallbad, Modell 8800 |
| Enthält | Built in handle |
| Länge (angloamerikanisch) | 17,5 in. |
| Länge (metrisch) | 44.45 cm |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |