Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschall-Säuberungsbadzubehör, Solid Insert Traysranson
Artikelnummer. 15141615
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.7 L
2.7 l
6.8 l
9.4 l
20.8 L
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15141615 2.7 L Ultraschallbad, Modell 1800 1 Stück
13493629 2.7 l Ultraschallbad, Modell 2800 1 Stück
13423639 6.8 l Ultraschallbad, Modell 3800 1 Stück
13473639 9.4 l Ultraschallbad, Modell 5800 1 Stück
13403649 20.8 L Ultraschallbad, Modell 8800 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15141615 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. 100410170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solid tray for indirect cleaning method.
  • Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
  • Also ideal for sample preparation
Spezifikation
Typ Solid Insert Tray
Tiefe (angloamerikanisch) 3 in.
Kapazität (metrisch) 2.7 L
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Tiefe (metrisch) 7.62 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, Modell 1800
Enthält Built in handle
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Länge (metrisch) 10.79 cm
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 4.25 x 4.25 in. (10.79 x 10.79 cm)
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 10.79 cm