Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Beschallungsbecher
Für den Einsatz mit Sonifier™ S-450 Zelldisruptoren
2590.00 € - 3355.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Becher-Sonotrode |
---|---|
Material | Titan |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sonifier™ S-450 Zelldisruptor |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11745968
|
Branson Ultrasonics™
101147046 |
Ideal für Blutchemie, Gewebekultur, Emulgierung, Dispersion, Lipidvesikel, Suspension, Homogenisierung und Entgasung | 3.6 Zoll |
3355.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11755968
|
Branson Ultrasonics™
101147047 |
Ideal für die Vorbereitung von Liposomen, Viren und radioaktiven Materialien | 2 Zoll |
2590.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Vollständig isolierte Verarbeitung von Proben.
- Die Probe kann dem Ultraschallbad ohne direkten Kontakt des Wandlers mit der Flüssigkeit unterzogen werden
- Wählen Sie einen Standard- oder einen hochintensiven Wandler
Standardwandler
- Für Probengrößen unter 1 ml
- Kann gleichzeitig mehrere versiegelte Fläschchen oder Reagenzgläser mit identischen Parametern verarbeiten
- Ideal für die Vorbereitung von Liposomen, Viren und radioaktiven Materialien
- Verarbeitet einzelne Proben in Reagenzgläsern oder versiegelten Gefäßen
- Wasserummantelte massive Titankonstruktion
- Konkavierte Form ermöglicht hohe Kavitation für maximalen Zellaufschluss
- Ideal für Blutchemie, Gewebekultur, Emulgierung, Dispersion, Lipidvesikel, Suspension, Homogenisierung und Entgasung
- Abmessungen (Außendurchmesser x ca. L): 91 x 180 mm (3.56 x 7 in.)
- Kavitätsgröße: 43 mm (1.75 Zoll)
- 1/8 NPT-Kältemittelanschluss mit mitgelieferter Nalgon™ Armatur
Spezifikation
Becher-Sonotrode | |
Titan | |
Sonifier™ S-450 Zelldisruptor |