Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier Schraubenschlüssel
Entfernt Disruptor von Sonifier™-Modellen 250 und 450
Marke: Branson Ultrasonics™ 101-118-039
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Benötigt : 2 Schraubenschlüssel erforderlich, je 1 für Konverter und Sonde
Beschreibung
Entfernt Disruptor von Sonifier™-Modellen 250 und 450
Aus Titan
2 erforderlich – je 1 für Konverter und Sonde
Spezifikation
Schraubenschlüssel | |
Titan | |
250 und 450 Sonifier™ Zelldisruptor |