Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Lochdeckel zur Becherpositionierung
Artikelnummer. 13413649
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 x 600 ml-Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 6 x 600 mL, Fits Model 8800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 600 ml, passend für Modell 2800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 250 ml, passend für Modell 2800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 3 x 250 ml, passend für Modell 3800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
13413649 Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 6 x 600 mL, Fits Model 8800 1 Stück
15328634 Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 3 x 250 ml, passend für Modell 3800 1 Stück
15398624 Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 250 ml, passend für Modell 2800 1 Stück
15338634 2 x 600 ml-Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad 1 Stück
15308634 Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 600 ml, passend für Modell 2800 1 Stück
15388634 Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800 1 Stück
15636458 Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13413649 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. CPN246014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Branson Ultraschall-Reinigungsbädern
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallreinigungsbädern
  • Hilft, die Becher sicher im Bad zu platzieren
Spezifikation
Typ Abdeckung für die Positionierung des Bechers
Zur Verwendung mit (Geräte) Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 6 x 600 mL, Fits Model 8800
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hilft, die Becher sicher im Bad zu positionieren