Learn More
Cole-Parmer™ T-Verbindungsstück aus Messing mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
21.85 € - 43.10 €
Spezifikation
Produkttyp T-Verbinder mit Überwurfmutter
Autoklavierbar Nein
Material Messing
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -85 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -65 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11895423
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31412-18
1/4 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11875433
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31412-19
3/8 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11885433
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31412-20
1/2 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
T-Verbinder mit Überwurfmutter
Messing
-65 °C
482 °F
Nein
-85 °F
400 psi
250 °C