Beschreibung
- Mit Easy-Click sicherer und praktischer Verschluss für einen schnellen Flaschenwechsel
- Hohes Gewicht (3,3 kg) für schnelles Absenken
- Flasche aus transparentem Glas, 1000 ml Inhalt
- Höhe mit Griffen 330 mm
- Bitte bestellen Sie gleichzeitig das passende Absenkkabel.
- Geprüft für den Einsatz in der Explosionsschutz-Zone 0
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schöpfflasche |
| Material | Polyamid |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | Glasflasche, Easy-click-Verschluss |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN, Explosíonsgruppen IIA, IIB und IIC, zum Einsatz in der Ex-Schutzzone 0 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 148 mm |
| Höhe (metrisch) | 330 mm |