Learn More
Brady™ Schlösser mit Gehäuse und Bügel aus massivem Messing
Mit massivem Messinggehäuse und Schäkel, der Korrosion und Funken widersteht.
Marke: Brady™ 051358
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.70600kg
Beschreibung
- 6-Stiftzylinder bietet einzigartigere Schlüsselschnitte für eine bessere Manipulationssicherheit
- Schlösser sind durch farbige Vinyl-Ummantelungen geschützt, sodass Sie Ihr Lockout-Programm ganz einfach farbcodieren können
- Vorhängeschlösser sind mit verschiedenen Schlüsseln erhältlich
- Schlossetiketten separat erhältlich
- Mit jedem Vorhängeschloss werden zwei Schlüssel geliefert
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser | |
43.00 x 60.00 mm | |
21 mm | |
12/Packung | |
33.5 mm | |
Messing |
6.5 mm | |
21.00 mm | |
6 | |
Brass | |
Grau | |
Messingvorhängeschlösser |