missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
BRD4 Monoclonal antibody specifically detects BRD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | BRD4 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL1118 |
| Konjugat | mFluor Violet 450 SE |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | bromodomain containing 4, bromodomain-containing 4, CAPchromosome-associated protein, HUNK1bromodomain-containing protein 4, HUNKI, MCAP, Protein HUNK1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from O60885, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?