missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BrdU Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH0-18)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17938592
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17938592 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17938592 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA550785

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive control: BrdU treated mouse embryo tissue, BrdU treated NIH/3T3. Subcellular Location: Nucleus.

Bromodeoxyuridine (5-bromo-2-deoxyuridine, BrdU) is a synthetic nucleoside that is an analogue of thymidine. BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells in living tissues, and can be incorporated into the newly synthesized DNA of replicating cells (during the S phase of the cell cycle), substituting for thymidine during DNA replication. Antibodies specific for BrdU can then be used to detect the incorporated chemical, thus indicating cells that were actively replicating their DNA. Binding of the antibody requires denaturation of the DNA, usually by exposing the cells to acid or heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BrdU
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon PSH0-18
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen-Alias 5-Bromo-2-deoxyuridine; Bromodeoxyuridine
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen BrdU-OVA.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Chemical, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Zielmolekül Rabbit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.