missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brefeldin A, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7042386
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20350-15-6
C16H24O4
280.36
MFCD00083258,MFCD12913297
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
133640201
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20350-15-6
C16H24O4
280.36
MFCD00083258,MFCD12913297
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
133640201
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1

Brefeldin A mediated apoptosis has been observed in human tumor cellsIt is an antibiotic used in cell culture and to inhibit protein secretion in mammalian and other eukaryotic cells by interfering with the function of the Golgi apparatus.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Die mit Brefeldin A vermittelte Apoptose wurde bei humanen Tumorzellen beobachtet. Es ist ein Antibiotikum, das in der Zellkultur verwendet wird und die Proteinsekretion in Säugetier- und anderen eukaryotischen Zellen hemmt, indem es die Funktion des Golgi-Apparats beeinträchtigt.

Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Dichlormethan und Ethanol. Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Brefeldin A
Schmelzpunkt 201°C to 205°C
Farbe Weiß
Menge 10 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 25191
Merck Index 14,1369
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylsulfoxide,dichloromethane and ethanol. Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-Dihydroxy-6-methyl-1H,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyclopenta[f]oxacyclotridecan-4-on
Formelmasse 280.36
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'