Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510284
27.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9002-92-0
C14H30O2
230.39
MFCD00043063
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Polyoxyethylene(23)lauryl ether
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
CCCCCCCCCCCCOCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9002-92-0
C14H30O2
230.39
MFCD00043063
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Polyoxyethylene(23)lauryl ether
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
CCCCCCCCCCCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Brij™ 35
Farbe Weiß
Säurezahl 5mg KOH/g max.
Physikalische Form Wachsartige Pellets
Siedepunkt >100.0°C
Schmelzpunkt 33.0°C to 40.0°C
Strukturformel C12H25(OCH2CH2)23OH
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Flammpunkt >149°C
Hydroxylzahl 40 to 60mg KOH/g
Formelmasse 1199.56
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Wasser 1% max.