Learn More
Brij™ 98, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Brij™ 98 |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
Säurezahl | 1mg KOH/g max. |
Physikalische Form | Weicher wachsartiger Feststoff |
Siedepunkt | >100.0°C |
Schmelzpunkt | 30.0°C |
Dichte | 1.0700g/mL |
Strukturformel | C18H35(OCH2CH2)nOH |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, toluene, propylene glycol, insoluble in cottonseed oil, mineral oil |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Brij]TS 98
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.