Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantgrün
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Brilliant Green a stain used in bacteriological media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brilliantgrün ist ein Farbstoff, der in bakteriologischen Medien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (50 mg/ml), Methanol und 2-Methoxyethanol (60 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Brilliantgrün ist ein Farbstoff, der in bakteriologischen Medien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (50 mg/ml), Methanol und 2-Methoxyethanol (60 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Brilliant Green |
Schmelzpunkt | 210°C (decomposition) |
Beilstein | 3901207 |
Merck Index | 14,1374 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (100mg/ml at 25°C),ethanol (50mg/ml),methanol,and 2-methoxyethanol (60mg/ml). |
Formelmasse | 482.65 |
Menge | 25 g |