Learn More
Brilliant Green, Certified, Thermo Scientific™
Catalog Number 10770092
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
Verpackung:
Glass bottle
Chemischer Name oder Material Brilliant Green
CAS 633-03-4
Absorptionsverhältnis 0.94 to 1.14
Farbstoffgehalt 85% min.
Summenformel C27H34N2O4S
MDL-Nummer MFCD00011880
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Synonym Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
InChI-Schlüssel NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Infrarotspektrum Authentic
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;hydrogen sulfate
Molekulargewicht (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Lambda max. 628 to 632nm
Formelmasse 482.64
Güte Pure
Verpackung Glass bottle
Farbe Green
Menge 25 g
Physikalische Form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.