Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantgrün, rein, hochreines, biologisches Färbemittel
Catalog Number p-3734494
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
633-03-4
C27H34N2O4S
482.639
MFCD00011880
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
12449
[4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-diethylazanium; Wasserstoffsulfat
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
633-03-4
C27H34N2O4S
482.639
MFCD00011880
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
12449
[4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-diethylazanium; Wasserstoffsulfat
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion 1875 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Brilliant Green
Schmelzpunkt 180.0°C
Namenshinweis High purity biological stain
Absorptionsverhältnis 1 to 1.2
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 625 to 632nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 482.64
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.