missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brk Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18075558 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18075558 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18075558 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298347G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Brk Polyclonal specifically detects Brk in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Brk
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias Breast tumor kinase, BRKprotein-tyrosine kinase 6, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, FLJ42088, protein-tyrosine kinase BRK, PTK6 protein tyrosine kinase 6, Tyrosine-protein kinase BRK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Brk (Q64434; Met1-Val451).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5753
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.