Learn More
Tocris Bioscience™ BRL 50481
Artikelnummer. 18024942
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18024942 10 mg 10 Milligramm
18093962 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18024942 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2237/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective PDE7 inhibitor
Selective, substrate-competitive inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 7 (Ki = 180 nM). Displays > 200-fold selectivity over PDE1B, PDE1C, PDE2, PDE3, PDE4A4 and PDE5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433695-36-4
Summenformel C9H12N2O4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BRL 50481
Menge 10 mg
Formelmasse 244.26
Reinheit >99%
Molekulargewicht 244.265