missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRN3A Antibody (7B4), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18302899 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18302899 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18302899 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00005457M04

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BRN3A Monoclonal antibody specifically detects BRN3A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BRN3A
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 7B4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_006228
Gen-Alias Brain-3A, Brain-specific homeobox/POU domain protein 3A, brn-3A, BRN3Abrain-3A, FLJ13449, Homeobox/POU domain protein RDC-1, Oct-T1, POU class 4 homeobox 1, POU domain class 4, transcription factor 1, POU domain, class 4, transcription factor 1, RDC1, RDC-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen POU4F1 (NP_006228.2, 331 a.a. ~ 420 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QAWLEEAEGAQREKMNKPELFNGGEKKRKRTSIAAPEKRSLEAYFAVQPRPSSEKIAAIAEKLDLKKNVVRVWFCNQRQKQKRMKFSATY
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5457
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.