Learn More
Bromanil, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromanil |
| CAS | 488-48-2 |
| Summenformel | C6Br4O2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Tetrabromo-1,4-benzoquinone, Tetrabromo-p-benzoquinone, Tetrabromo-p-quinone, Tetrabromobenzoquinone, Tetrabromoquinone, 3,4,5,6-Tetrabromocyclohexadiene-1,2-dione, NSC 36927 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6Br4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11 |
| SMILES | BrC1=C(Br)C(=O)C(=C(Br)C1=O)Br |
| IUPAC-Name | 2,3,5,6-Tetrabromcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 423.68 |
| Formelmasse | 419.6632 |