Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 1353867-94-3 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Summenformel | C12D9H9Br2N2O · HCl |
| MDL-Nummer | MFCD20264918 |
| Industry Type | BETA-AGONISTEN UND ANTAGONISTEN |
| Molekulargewicht (g/mol) | 411.61 |
| Menge | 10 mg geliefert |
| Güte | Analysenstandard |