Learn More
Brom, 99.6 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72068
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
7726-95-6
Br
79.91
MFCD00010896
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
24408
CHEBI:29224
[Br-]
7726-95-6
Br
79.91
MFCD00010896
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
24408
CHEBI:29224
[Br-]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 58.7°C
Chemischer Name oder Material Bromine
Schmelzpunkt -7.2°C
Namenshinweis p.a.
Menge 25 mL
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Iodometry)
Strukturformel Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Merck Index 15, 1401
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl, aq solns of bromides, freely soluble in alcohol, ether, chcl3, ccl4, cs2
IUPAC-Name bromide
Formelmasse 159.82
Reinheit (%) 99.6%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Relative Dichte 3.111
Dichte 3.1110g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.