Learn More
Brombenzaldehyd-Diethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72084
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2032-35-1
C6H13BrO2
197.07
MFCD00000214
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
74852
2-Brom-1,1-Diethoxyethan
CCOC(CBr)OCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2032-35-1
C6H13BrO2
197.07
MFCD00000214
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
74852
2-Brom-1,1-Diethoxyethan
CCOC(CBr)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Namenshinweis 97%
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 66.0°C to 67.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH(OC2H5)2
Brechungsindex 1.4380 to 1.4400
Menge 100 mL
Beilstein 01,625
Relative Dichte 1.28
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 197.07
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.