Learn More
Bromacetaldehyd-Dimethylacetal, +97 %, stabilisiert mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081367
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7252-83-7
C4H9BrO2
169.018
MFCD00000213
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
81672
2-Brom-1,1-Dimethoxyethan
COC(CBr)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7252-83-7
C4H9BrO2
169.018
MFCD00000213
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
81672
2-Brom-1,1-Dimethoxyethan
COC(CBr)OC
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane (Bromoacetaldehyde dimethyl acetal) was used in the synthesis of 2,3-O-acetal via reaction with 2,3-diol in the presence of 10-camphorsulphonic acid (CSA). 2-bromo-1,1-dimethoxyethane was used to react with 4-hydroxylbenzaldehyde, and finally aldehyde substituted prodrug was generated by TFA-mediated deacetalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-1,1 -Dimethoxyethan (Bromoacetaldehyd Dimethylacetal) wurde bei der Synthese von 2,3-O-Acetal über eine Reaktion mit 2,3-diol in Gegenwart von 10-Camphorsulfonsäure (CSA) verwendet. 2-Bromo--dimethoxyethan1,1-dimethoxyethan wurde zur Reaktion mit 4 Hydroxylbenzaldehyd verwendet, und schließlich wurde Aldehyd substituiertes Prodrug durch TFA-vermittelte Deacetalisierung erzeugt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis Stabilized with potassium carbonate
Dichte 1.435
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Strukturformel BrCH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.445
Menge 25 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1280132
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 169.03
Reinheit (%) ≥97%