Learn More
Bromoacetylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10739585 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10739585 25 g Glasflasche 25 Gramm
10749585 100 g Glasflasche 100 Gramm
10507274 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10739585 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197990250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22118-09-8 | C2H2BrClO | 157.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22118-09-8
Summenformel C2H2BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 157.39
MDL-Nummer MFCD00000724
InChI-Schlüssel SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride
PubChem CID 89602
IUPAC-Name 2-Bromacetylchlorid
SMILES C(C(=O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetyl chloride
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.9000g/mL
Siedepunkt 127.0°C to 128.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2COCl
Brechungsindex 1.496
Menge 25 g
Beilstein 02,215
Relative Dichte 1.9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 157.39
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit