Learn More
Bromochloroacetamide, TRC
Artikelnummer. 30134257
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134257 1 g 1 Gramm
30137902 250 mg 250 Milligramm
17994675 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134257 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB7400481G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62872-34-8
Summenformel C2H3BrClNO
Molekulargewicht (g/mol) 172.41
Synonym 2-Bromo-2-chloroacetamide;
IUPAC-Name 2-bromo-2-chloroacetamide
SMILES NC(=O)C(Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromochloroacetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H3BrClNO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Formelmasse 170.9087
Reinheit (%) >95%