Learn More
Bromochloroiodomethane, TRC
Artikelnummer. 30138156
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138156 100 mg 100 Milligramm
17904035 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138156 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB682375100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34970-00-8
Summenformel CHBrClI
Molekulargewicht (g/mol) 255.28
Synonym Iodobromochloromethane
IUPAC-Name bromo-chloro-iodomethane
SMILES ClC([H])(I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromochloroiodomethane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/CHBrClI/c2-1(3)4/h1H
Formelmasse 253.7995