Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz
Artikelnummer. 10005760 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10005760 5 g Glasflasche 5 Gramm
10566592 10 g Glasflasche 10 Gramm
10075013 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10005760 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 402940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67763-24-0
Summenformel C21H13Br4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 720.00
MDL-Nummer MFCD00148898
InChI-Schlüssel HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 23675901
IUPAC-Name Natrium;2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenolat
SMILES [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green, sodium salt
Namenshinweis Pure
Klarheit Passes Test
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 720
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Farbe Braun bis braun-grün
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver