Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz
Catalog Number p-3756511
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67763-24-0
C21H13Br4NaO5S
720.00
MFCD00148898
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
23675901
sodium 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-3-yl]-3-methylbenzen-1-olate
[Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67763-24-0
C21H13Br4NaO5S
720.00
MFCD00148898
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
23675901
sodium 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-3-yl]-3-methylbenzen-1-olate
[Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green, sodium salt
Namenshinweis Pure
Klarheit Passes Test
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 720
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Farbe Braun bis braun-grün
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver