Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz, ACS
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün Natriumsalz wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen pH-empfindlichen Triphenylmethanfarbstoff, der in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wird auch in der TLC (Dünnschichtchromatographie) zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
40 mg/ml in Wasser; 60 mg/ml in Ethanol. Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Bromkresolgrün Natriumsalz wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen pH-empfindlichen Triphenylmethanfarbstoff, der in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wird auch in der TLC (Dünnschichtchromatographie) zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
40 mg/ml in Wasser; 60 mg/ml in Ethanol. Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromocresol Green sodium salt |
Schmelzpunkt | 230°C (decomposition) |
Merck Index | 14,1386 |
Löslichkeitsinformationen | 40mg/ml in water; 60mg/ml in ethanolSoluble in water and ethanol. |
Formelmasse | 720.02 |
Güte | ACS |
Farbe | Braun bis rot |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Kristallpulver |