Learn More
Bromokresolviolett, Natriumsalz, 0.04 % w/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050572
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62625-30-3
C21H15Br2NaO5S
562.204
MFCD00148896
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Bromocresol Purple, water soluble
23665568
Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62625-30-3
C21H15Br2NaO5S
562.204
MFCD00148896
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Bromocresol Purple, water soluble
23665568
Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple sodium salt
Konzentration 0.04% w/v aq. soln.
Formelmasse 562.22
Farbe Orange
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig