Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur, Natriumsalz, rein, wasserlöslich, Indikatorqualität
Catalog Number 10561354
131.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62625-30-3
C21H15Br2NaO5S
562.204
MFCD00148896
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
23665568
Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62625-30-3
C21H15Br2NaO5S
562.204
MFCD00148896
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
23665568
Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple, sodium salt
Namenshinweis Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 1394
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: Soluble
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 562.2
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Visuelles Übergangsintervall from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Farbe Rot bis braun
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver