Learn More
Bromcyclopentan-d9, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocyclopentane-d9 |
| CAS | 35468-44-1 |
| Summenformel | C5 D9 Br |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 5-Bromo-cyclopentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5-d9, Bromo-cyclopentane-d9, Cyclopentyl-d9 Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 1-Brom-1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonadeuteriocyclopentan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.08 |
| Formelmasse | 157.0453 |