Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Bromodeoxyuridine (BrdU) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, biotinylated, BSA and azide
Detect S-phase cells with Epredia™ Bromodeoxyuridine (BrdU) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody, which provides accurate, reproducible results.
289.92 €
Spezifikation
Antigen Bromodeoxyuridine (BrdU) Ab-3
Klon BRD.3
Konzentration 40μg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13462679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-1058-P1
Concentrated 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
BrdU is a thymidine analog, incorporated into cell nuclei during DNA synthesis prior to mitosis. Antibody to BrdU is helpful in detecting S-phase cells, providing useful information on the aggressiveness of tumors.
Host Species: Mouse
Clone: BRD.3
Isotype: IgG1
Species Reactivity: All species.
Immunogen: Bromodeoxyuridine (BrdU) conjugated to BSA
Positive Control: Cultured cells grown in presence of BrdU or tissues from experimental animals injected with BrdU
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Bromodeoxyuridine (BrdU) Ab-3
40μg/mL
Monoclonal
Mouse
Epitope Tags
Bromodeoxyuridine (BrdU) conjugated to BSA
Primary
BRD.3
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Concentrated
RUO
All species