Learn More
Brommethyl-Methylether, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352287
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352287 5 g 5 Gramm
11362287 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09837.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13057-17-5 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
Bromomethyl methyl ether is used as reagent for protection of OH groups as their methoxymethyl (MOM) ethers. It is used in enantiocontrolled synthesis of intermediate containing carbons 18 to 35 of the macrocyclic immunosuppressant FK-506. It was used in the synthesis of 1-methoxymethyl-4-tritylthio-2-azetidinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromomethylether wird als Reagenz zum Schutz von OH-Gruppen als Methoxymethyl (MOM)-Ether verwendet. Es wird bei der enantiokontrollierten Synthese von mittelhaltigen Kohlenwasserstoffen 18 bis 35 zum makromyclischen Immunsuppressiva FK-506 verwendet. Es wurde bei der Synthese von 1-Methoxymethyl-4-tritylthio-2-azetidinon verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht in der Nähe von Wasser und starken Basen lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Feuchtigkeit, Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13057-17-5
Summenformel C2H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 124.965
MDL-Nummer MFCD00000171
InChI-Schlüssel JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl methyl ether, methane, bromomethoxy, bromo methoxy methane, methoxymethyl bromide, ether, bromomethyl methyl, bromomethylmethylether, methoxymethylbromide, mombr, bromo-methoxy-methane, bromomethyl methylether
PubChem CID 83093
IUPAC-Name Brom(methoxy)methan
SMILES COCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromomethyl methyl ether
Dichte 1.531
Siedepunkt 86°C to 87°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4520-1.4600
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1730853
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 124.97
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch