Learn More
Alfa Aesar™ Brompentacarbonylmangan(I), 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ 039310.03
Weitere Details : CAS : 14516-54-2 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3466 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323728
  • 56.46 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
14516-54-2
274.892
LOCZKKJCQVRJPQ-UHFFFAOYSA-M
10978692
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mn].[Br-]
C5BrMnO5-
MFCD00049806
bromopentacarbonylmanganese i
Kohlenmonoxid;Mangan;Bromid
Spezifikation
Bromopentacarbonylmanganese(I)
Orange
14516-54-2
Mn(CO)5Br
UN3466
Soluble in organic solvents.
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mn].[Br-]
274.892
274.89
98%
Air and moisture sensitive
1g
C5BrMnO5-
MFCD00049806
bromopentacarbonylmanganese i
LOCZKKJCQVRJPQ-UHFFFAOYSA-M
Kohlenmonoxid;Mangan;Bromid
10978692
kristallin
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation