Learn More
Bromophenolblau, Natriumsalz, 0.04 % w/v aq.
Artikelnummer. 11308967
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
600 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308967 100 mL 100 Milliliter
11440151 500 mL 500 Milliliter
11318967 6 x 100 mL 600 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038693.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 34725-61-6691.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34725-61-6
Molekulargewicht (g/mol) 691.96
MDL-Nummer MFCD00013793
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue sodium salt
Konzentration 0.04% w/v aq. soln.
Merck Index 141444
Formelmasse 691.96
Farbe Rot
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig