Learn More
Bromphenolblau, Natriumsalz, ACROS Organics™
Anzeige
Marke:  Acros Organics 403160100
Weitere Details : CAS : 34725-61-6 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10015940
  • 39.70 € / 10 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Indikator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
34725-61-6
691.94
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
3791690
C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
C19H9Br4NaO5S
MFCD00013793
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
Natrium;2 -[(3,5-Dibrom-4-Hhydroxyphenyl)-(3,5-Dibrom-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Ylidene)Methyl]Benzolsulfonat
Spezifikation
Bromophenol Blue, sodium salt
34725-61-6
MFCD00013793
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
691.94
691.94
Glasflasche
10g
Pure
C19H9Br4NaO5S
19, I, 649
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Natrium;2 -[(3,5-Dibrom-4-Hhydroxyphenyl)-(3,5-Dibrom-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Ylidene)Methyl]Benzolsulfonat
3791690
ACS-Reagenz
>300.0°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation