Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau, Natriumsalz
Artikelnummer. 10045593 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10045593 5 g 5 Gramm
10015940 10 g 10 Gramm
10732475 50 g 50 Gramm
10701555 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10045593 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 403160050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anzeige
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34725-61-6
Summenformel C19H9Br4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 691.94
MDL-Nummer MFCD00013793
InChI-Schlüssel KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
PubChem CID 3791690
IUPAC-Name Natrium;2 -[(3,5-Dibrom-4-Hhydroxyphenyl)-(3,5-Dibrom-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Ylidene)Methyl]Benzolsulfonat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue, sodium salt
Schmelzpunkt >300.0°C
Namenshinweis Pure
Beilstein 19, I, 649
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Formelmasse 691.94
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g