Spezifikation
| CAS | 2800-80-8 |
| Summenformel | C19H12Br2O5S |
| MDL-Nummer | 23014 |
| Formelmasse | 512.19g/mol |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Farbe | Braun/Rot |
| Menge | 1 g |
| Physikalische Form | Pulver |